1,3-Difluoroacetone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC066-5G PC066-1G
APOSPC066-5GEA 333 EUR
APOSPC066-5G APOSPC066-1G
1,3-Difluoroacetone 98%
1,3-Difluoroacetone
Formule: C₃H₄F₂O
Kookpunt: 101…102 °C
Dichtheid: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368665
CAS nummer: 453-14-5
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable