2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC0677-100G PC0677-25G PC0677-5G
APOSPC0677-100GEA 131 EUR
APOSPC0677-100G APOSPC0677-25G APOSPC0677-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₂
Smeltpunt: 108…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236059
CAS nummer: 1423-27-4