4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0681-1G PC0681-5G
APOSPC0681-1GEA 125 EUR
APOSPC0681-1G APOSPC0681-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Kookpunt: 116…118 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00833410
CAS nummer: 57320-63-5
UN: 3265
ADR: 8,III