(Difluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0683-1G PC0683-25G PC0683-5G
APOSPC0683-1GEA 40.9 EUR
APOSPC0683-1G APOSPC0683-25G APOSPC0683-5G
(Difluoromethyl)benzene 95%
(Difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₆F₂
Kookpunt: 133…139 °C
Dichtheid: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788488
CAS nummer: 455-31-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II