4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0688-1G PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-1GEA 0 EUR
APOSPC0688-1G APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀F₂O₂
Smeltpunt: 103…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788493
CAS nummer: 122665-97-8