4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0695-25G PC0695-5G
APOSPC0695-25GEA 344 EUR
APOSPC0695-25G APOSPC0695-5G
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride
Formule: C₇H₇ClF₃N
Smeltpunt: 200 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007897
CAS nummer: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III