2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0704-25G PC0704-5G
APOSPC0704-25GEA 65.8 EUR
APOSPC0704-25G APOSPC0704-5G
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Formule: C₆H₇FN₂O₂
Smeltpunt: 180…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265436
CAS nummer: 56177-80-1
EINECS: 260-029-1