4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 271 EUR
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788503
CAS nummer: 589-06-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable