4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0737-100G PC0737-5G PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA 212 EUR
APOSPC0737-100G APOSPC0737-5G APOSPC0737-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Smeltpunt: 198…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094085
CAS nummer: 183065-68-1