3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 86.2 EUR
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Smeltpunt: 305…310 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00807405
CAS nummer: 168267-41-2