(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
PC0769-1G PC0769-500MG PC0769-250MG
APOSPC0769-1GEA 64.3 EUR
APOSPC0769-1G APOSPC0769-500MG APOSPC0769-250MG
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O
Kookpunt: 73…76 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077845
CAS nummer: 340-06-7