1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0772-25G PC0772-5G PC0772-100G
APOSPC0772-25GEA 206 EUR
APOSPC0772-25G APOSPC0772-5G APOSPC0772-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₂H₁₀F₈O₃S
Kookpunt: 157 °C/5mmHg
Smeltpunt: 44538 °C
Dichtheid: 1,5127 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00378586
CAS nummer: 2264-00-8