4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0774-10G PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA 58.6 EUR
APOSPC0774-10G APOSPC0774-50G
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
4-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Smeltpunt: 53…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788510
CAS nummer: 185147-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable