2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0777-25G PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA 57 EUR
APOSPC0777-25G APOSPC0777-5G
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
Smeltpunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788511
CAS nummer: 84194-30-9