3-(Pentafluorothio)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0779-1G PC0779-25G PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA 804 EUR
APOSPC0779-1G APOSPC0779-25G APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₆F₅NS
Kookpunt: 87 °C/3,2mmHg
Smeltpunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674199
CAS nummer: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III