4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0780-1G PC0780-5G PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA 51.2 EUR
APOSPC0780-1G APOSPC0780-5G APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
4-(Pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₆F₅NS
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01076203
CAS nummer: 2993-24-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III