3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0782-1G PC0782-25G PC0782-5G
APOSPC0782-1GEA 351 EUR
APOSPC0782-1G APOSPC0782-25G APOSPC0782-5G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄BrF₅S
Dichtheid: 1,831 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425927
CAS nummer: 672-30-0