2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0783-10G PC0783-5G PC0783-1G
APOSPC0783-10GEA 187 EUR
APOSPC0783-10G APOSPC0783-5G APOSPC0783-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236292
CAS nummer: 262608-88-8