4-(Pentafluorothio)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0794-1G PC0794-5G
APOSPC0794-1GEA 555 EUR
APOSPC0794-1G APOSPC0794-5G
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Formule: C₆H₅F₅OS
Smeltpunt: 104…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788516
CAS nummer: 774-94-7