4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0799-1G PC0799-250MG PC0799-5G
APOSPC0799-1GEA 746 EUR
APOSPC0799-1G APOSPC0799-250MG APOSPC0799-5G
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₅F₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788518
CAS nummer: 401892-84-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II