3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0800-1G PC0800-5G
APOSPC0800-1GEA 431 EUR
APOSPC0800-1G APOSPC0800-5G
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₅F₅O₂S
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788519
CAS nummer: 833-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III