4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0801-1G PC0801-5G
APOSPC0801-1GEA 292 EUR
APOSPC0801-1G APOSPC0801-5G
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₅F₅O₂S
Smeltpunt: 192…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788718
CAS nummer: 832-32-6