3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 120 EUR
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formule: C6H4ClF2N
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042200
CAS nummer: 2613-34-5