3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0803-1G PC0803-5G
APOSPC0803-1GEA 402 EUR
APOSPC0803-1G APOSPC0803-5G
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₄F₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788520
CAS nummer: 401892-82-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III