4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0804-1G PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA 234 EUR
APOSPC0804-1G APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₄F₅NS
MW: 229.17 g/mol
Smeltpunt: 102…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788521
CAS nummer: 401892-85-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III