2,2-Difluoroethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0806-5G PC0806-25G PC0806-100G
APOSPC0806-5GEA 23.4 EUR
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G APOSPC0806-100G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Formule: C₂H₅F₂N
Kookpunt: 68…69 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00798137
CAS nummer: 430-67-1
UN: 2735
ADR: 8,III