O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
PFBHA.HCl
PC0810-1G
PC0810-5G
PC0810-25G
APOSPC0810-1GEA
65.8
EUR
APOSPC0810-1G
APOSPC0810-5G
APOSPC0810-25G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Derivatising agent for Electron-Capture detection of steriods.
Formule:
C₇H₄F₅NO Smeltpunt: 227 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012953 CAS nummer: 57981-02-9 EINECS: 261-057-7 |