4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
PC0813-1G PC0813-5G PC0813-25G
APOSPC0813-1GEA 292 EUR
APOSPC0813-1G APOSPC0813-5G APOSPC0813-25G
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266.61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788523
CAS nummer: 197384-98-8
UN: 1760
ADR: 8 II