2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0816-25G PC0816-5G PC0816-100G
APOSPC0816-25GEA 42.4 EUR
APOSPC0816-25G APOSPC0816-5G APOSPC0816-100G
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788524
CAS nummer: 497959-29-2