1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0819-10G PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA 345 EUR
APOSPC0819-10G APOSPC0819-5G
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₇F₃O₃S
Smeltpunt: 64…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792426
CAS nummer: 87750-51-4