5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 32.2 EUR
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
5-Fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Kookpunt: 272 °C
Smeltpunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077541
CAS nummer: 448-19-1