3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 35.1 EUR
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 112…114 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00973972
CAS nummer: 106428-05-1