4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0831-1G PC0831-5G PC0831-10G
APOSPC0831-1GEA 132 EUR
APOSPC0831-1G APOSPC0831-5G APOSPC0831-10G
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115025
CAS nummer: 231953-33-6