4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0834-25G PC0834-5G
APOSPC0834-25GEA 205 EUR
APOSPC0834-25G APOSPC0834-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236600
CAS nummer: 132794-08-2
UN: 3265
ADR: 8,III