4-Fluorosalicylaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0836-1G PC0836-25G PC0836-5G
APOSPC0836-1GEA 22 EUR
APOSPC0836-1G APOSPC0836-25G APOSPC0836-5G
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
4-Fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788526
CAS nummer: 348-28-7