Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC0837-10G PC0837-1G
APOSPC0837-10GEA 414 EUR
APOSPC0837-10G APOSPC0837-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂FN₃O₂
Smeltpunt: 153…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173917
CAS nummer: 138907-68-3