3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0839-1G PC0839-250MG PC0839-5G
APOSPC0839-1GEA 90.6 EUR
APOSPC0839-1G APOSPC0839-250MG APOSPC0839-5G
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788527
CAS nummer: 497959-31-6