2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0840-5G PC0840-25G PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA 55.5 EUR
APOSPC0840-5G APOSPC0840-25G APOSPC0840-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788528
CAS nummer: 146539-83-5