2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
PC0841-1G PC0841-250MG PC0841-500MG
APOSPC0841-1GEA 108 EUR
APOSPC0841-1G APOSPC0841-250MG APOSPC0841-500MG
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Smeltpunt: 54…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788529
CAS nummer: 336628-67-2