5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0842-5G PC0842-1G PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA 32.2 EUR
APOSPC0842-5G APOSPC0842-1G APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 112…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788530
CAS nummer: 251300-28-4