5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC0843-10G PC0843-1G PC0843-5G
APOSPC0843-10GEA 991 EUR
APOSPC0843-10G APOSPC0843-1G APOSPC0843-5G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Smeltpunt: 90…92 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788531
CAS nummer: 251300-30-8