5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0844-1G PC0844-250MG
APOSPC0844-1GEA 414 EUR
APOSPC0844-1G APOSPC0844-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788532
CAS nummer: 497959-32-7