3,5-Difluorophenyl isocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0845-1G PC0845-25G PC0845-5G
APOSPC0845-1GEA 22 EUR
APOSPC0845-1G APOSPC0845-25G APOSPC0845-5G
3,5-Difluorophenyl isocyanate
3,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃F₂NO
Kookpunt: 159 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093693
CAS nummer: 83594-83-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II