Allylheptafluoroisopropyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0847-5G PC0847-1G
APOSPC0847-5GEA 637 EUR
APOSPC0847-5G APOSPC0847-1G
Allylheptafluoroisopropyl ether
Allylheptafluoroisopropyl ether
Formule: C₆H₅F₇O
Kookpunt: 64…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042148
CAS nummer: 15242-17-8
UN: 1993
ADR: 3,III