2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 114 EUR
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Smeltpunt: 60…61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788534
CAS nummer: 497959-33-8