α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0852-100G PC0852-25G PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA 228 EUR
APOSPC0852-100G APOSPC0852-25G APOSPC0852-5G
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,5-difluorotoulene
Formule: C₇H₅ClF₂
Kookpunt: 82 °C/22mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01090990
CAS nummer: 220141-71-9
UN: 3265
ADR: 8,II