3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 330 EUR
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
Kookpunt: 160 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00059915
CAS nummer: 65295-58-1