2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0868-1G PC0868-5G
APOSPC0868-1GEA 42.4 EUR
APOSPC0868-1G APOSPC0868-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788536
CAS nummer: 500912-12-9
UN: 3265
ADR: 8,II