Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0870-1G PC0870-5G PC0870-25G
APOSPC0870-1GEA 22 EUR
APOSPC0870-1G APOSPC0870-5G APOSPC0870-25G
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788537
CAS nummer: 178747-79-0