2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0871-25G PC0871-5G
APOSPC0871-25GEA 906 EUR
APOSPC0871-25G APOSPC0871-5G
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formule: C₄H₂Cl₂F₆
Kookpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320732
CAS nummer: 162462-08-0